Learn More
DWK Life Sciences Flacons compte-gouttes en PEBD Wheaton™ avec pointes de versement continu et bouchons en PP
Code produit 12475512 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
7 mL
15 ml
30 mL
60 mL
Taille du bouchon:
15-415 mm
20-410 mm
Conditionnement:
144 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Taille du bouchon Conditionnement
12475512 15 ml 15-415 mm 144 pièces
12465512 7 mL 15-415 mm 144 pièces
12485512 30 mL 20-410 mm 144 pièces
12495512 60 mL 20-410 mm 144 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 12475512 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 211604
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    349.00€
    297.55€ / 144 pièces
    Économisez 51.45€
    14% de réduction
Expédition estimée: 11-12-2026
WHEATON™ LDPE Les bouteilles à goutte avec embouts en coulant et bouchons en polypropylène délivrent un jet contrôlé de liquide ou une goutte non contrôlée. Fabriquées en polyéthylène basse densité non autoclavable ; bouteilles, embouts et bouchons sont emballés séparément.
  • Fabriqué en polyéthylène basse densité non autoclavable (LDPE)
  • La pointe en flux délivre un jet contrôlé de liquide ou une goutte non contrôlée
  • Bouchons en polypropylène inclus
  • Les bouteilles, embouts et bouchons sont emballés séparément
Spécification
Capacité 0,51 oz, 15 ml
Capacité (métrique) 15 ml
Couleur Naturel
Diamètre (impériale) 1 in
Comprend Pointe de versement continu et bouchon en PP
Matériau PEBD
Stérilité Non stérile
Closure Included Oui
Graduated Non
Bouche Étroit
Hauteur (métrique) 78 mm
Hauteur (impériale) 3 in
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 15-415 mm
Diamètre (métrique) 25 mm
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (impériale) 0,51 oz
Forme Rond
Jetable Réutilisable
Type de produit Flacon distributeur