Learn More
DWK Life Sciences Flacons pulvérisateurs en PEBD Wheaton™
Code produit 12463701 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
20 mL
35 mL
60 mL
Conditionnement:
144 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
12463701 20 mL 144 pièces
12473701 35 mL 144 pièces
12483701 60 mL 144 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12463701 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 226433
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    379.00€
    320.79€ / 144 pièces
    Économisez 58.21€
    15% de réduction
Expédition estimée: 08-12-2026
WHEATON™ LDPE Les bouteilles de vaporisation sont fabriquées en polyéthylène blanc à faible densité et comprennent une bouteille, une embout d’atomiseur, un tube d’immersion et un bouchon à vis en polypropylène. Idéales pour la distribution de liquides en laboratoire, avec un design flexible et léger.
  • Bouteille en blanc LDPE (polyéthylène basse densité)
  • Comprend un flacon, une pointe d’atomiseur, un tube plongeur et un bouchon à vis
  • Bouchon à vis en PP
  • Construction flexible et légère pour une distribution facile
  • Disponible dans plusieurs fonctions pour répondre à une gamme d’applications de laboratoire
Spécification
Capacité 0,6 oz, 20 ml
Capacité (métrique) 20 mL
Couleur Blanc
Dimensions (L x l x H) 0,78 x 1,49 x 3,2 po (20 x 38 x 83mm)
Comprend Flacon, pointe d’atomiseur, tube plongeur et bouchon à vis
Matériau PEBD
Longueur (métrique) 20mm
Stérilité Non stérile
Largeur (métrique) 38mm
Closure Included Oui
Graduated Non
Bouche Étroit
Hauteur (métrique) 83 mm
Largeur (impériale) 1,49 in
Longueur (impériale) 0,78 in
Hauteur (impériale) 3,2 in
Chemical Label Non marqué
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 15-415 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (impériale) 0,6 oz
Forme Rectangulaire
Jetable Réutilisable
Type de produit Flacon pulvérisateur