Learn More
DWK Life Sciences Insert à volume limité Wheaton™ pour flacons à ouverture standard
Tous les produits DWK Life Sciences ProduitsDescription
- Bouchon serti standard
- Verre borosilicaté de type I
- Insert à volume limité
- S’utilise avec des flacons en aluminium E-Z™ de 11 mm
- Pour flacons à ouverture standard de 12 x 32 mm
Spécification
Spécification
| Couleur | Clear |
| Matériau | Verre |
| Stérilité | Non-sterile |
| Volume (métrique) | 0,10 mL |
| Volume (impériale) de l’insert | 0,003 oz. |
| Volume (métrique) de l’insert | 0,1 ml |
| Type de bouchon | Crimp Top |
| Quantité | 100/Cs. |
| Marking Spot | No |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Afficher plus |