Learn More
DWK Life Sciences Inserts à volume limité Wheaton™ pour flacons E-Z™
Code produit 12694793 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
0,1 ml
0,25 ml
0,3 mL
Matériau:
Polypropylène
Verre
Verre borosilicaté
Comprend:
Avec ressort inférieur
Avec ressort supérieur
À vis
Conditionnement:
100 pièces
200 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Matériau Comprend Conditionnement
12694793 0,25 ml Polypropylène Avec ressort inférieur 100 pièces
12674793 0,1 ml Verre borosilicaté Avec ressort supérieur 200 pièces
12604803 0,25 ml Verre borosilicaté À vis 100 pièces
12614803 0,25 ml Polypropylène À vis 100 pièces
12634803 0,3 mL Verre borosilicaté Avec ressort inférieur 100 pièces
10124032 0,25 ml Verre Avec ressort inférieur 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 12694793 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 225257
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    58.00€
    41.73€ / 100 pièces
    Économisez 16.27€
    28% de réduction
Expédition estimée: 18-01-2027
Compatible avec de nombreux flacons et bouchons
  • Designed for use with WHEATON E-Z Vials to maximize sample recovery in autosampler applications
  • Available in glass (Type I borosilicate) and chemical-resistant polypropylene construction
  • Multiple configurations available: top spring, bottom spring, flat bottom, and step-vial designs
  • Spring designs help center and secure the insert within the vial for precise positioning
  • Compatible with numerous vials and caps for flexible laboratory use
  • Available in a range of capacities from 0.10 mL to 0.35 mL to suit varying sample volumes
Spécification
Couleur Clear
Matériau Polypropylène
Stérilité Non-sterile
Volume (métrique) 0,25 ml
Comprend Avec ressort inférieur
Quantité 100/Cs.
Marking Spot No
Type de produit Bottom Spring Insert