Learn More
DWK Life Sciences Flacons à scintillation liquide Wheaton™
Code produit 12477341 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau (doublure):
Feuille de métal / liège
Polyéthylène
Quantité:
1000/boîte
500/boîte
500/carton
Conditionnement:
1000 pièces
500 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau (doublure) Quantité Conditionnement
12477341 Polyéthylène 500/carton 500 pièces
12447351 Feuille de métal / liège 1000/boîte 1000 pièces
11556325 Feuille de métal / liège 500/boîte 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12477341 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 986706
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    432.00€
    369.00€ / 500 pièces
    Économisez 63.00€
    14% de réduction
Expédition estimée: 17-02-2027
Offre une alternative économique aux flacons à scintillation standards. Les flacons à scintillation liquide Wheaton™ sont en plastique PEHD rigide, mais flexible.
Offre une alternative économique aux flacons à scintillation standards.Les flacons à scintillation liquide Wheaton™ sont fabriqués en plastique PEHD rigide, mais flexible.
  • Avec bouchons en urée
  • Avec feuille de métal / doublure en liège
Informations sur la commande
OD x H : 1,125 x 2,375 in (27 x 61 mm) avec capuchon. Identifiant minimum du cou, 0,5 in (12,3 mm). Conditionnés dans des plateaux utilitaires, chaque plateau compartimenté contenant 100 flacons. Conditionnés avec des bouchons fixés ou des bouchons conditionnés séparément. Les boîtes de 1 000 flacons sont conditionnées dans un seul sachet en plastique avec les bouchons dans un sachet séparé.
Spécification
Matériau (doublure) Polyéthylène
Diamètre (impériale) intérieur de col 0,5 po
Diamètre (impériale) externe 1,06 in
Diamètre (métrique) intérieur de col 12,7 mm
Couleur Blanc
Diamètre (métrique) externe 27 mm
Matériau PE-HD
Stérilité Non-sterile
Volume (métrique) 20 mL
Hauteur (impériale) 2,4 in
Nbre par carton 500
Type d’emballage Plateau
Volume (impérial) 0,67 oz.
Matériau du bouchon Urée
Type de bouchon Bouchon à vis fixé
Quantité 500/carton
Autoclavable Not Autoclavable
Hauteur (métrique) 61 mm
Type de produit Scintillation Vial