Learn More
DWK Life Sciences Flacons d’agitation Wheaton™ Magna-Flex™
Code produit 10110631 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 à 190 ml
250 à 380 ml
500 ml
1000 ml
3000 ml
6 L
Comprend:
Graduations ; surface d’écriture
Graduations imprimées ; champ d'étiquetage sur le côté
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Comprend unitSize
10110631 1000 ml Graduations imprimées ; champ d'étiquetage sur le côté 1 pièce
10488512 500 ml Graduations imprimées ; champ d'étiquetage sur le côté -
10202441 125 à 190 ml Graduations imprimées ; champ d'étiquetage sur le côté 1 pièce
10469862 250 à 380 ml Graduations imprimées ; champ d'étiquetage sur le côté 1 pièce
12401431 125 à 190 ml Graduations ; surface d’écriture 1 pièce
12421431 500 ml Graduations ; surface d’écriture 1 pièce
10684891 6 L Graduations imprimées ; champ d'étiquetage sur le côté 1 pièce
10789341 3000 ml Graduations imprimées ; champ d'étiquetage sur le côté 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 10110631 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 356834
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Produisez des cultures à haut rendement en maintenant une circulation régulière tout en conservant les microsupports en suspension
  • Flacons en verre borosilicaté
  • Deux grands bras latéraux avec bouchons à vis
  • La turbine en verre flexible en forme de poire tourne depuis une position fixe au-dessus du niveau de liquide, autour d’un renfoncement à la base du flacon
  • Graduée
  • La broche en acier inox amovible immobilise la turbine lors de la manipulation ou du décantage afin d’éviter d’endommager les cellules ou les microsupports
  • Des turbines et flacons autoclavables correspondant aux tailles sélectionnées peuvent également être commandés séparément
  • Brevet américain n° 3 854 704
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 1000 ml
Matériau Verre borosilicaté
Comprend Graduations imprimées ; champ d'étiquetage sur le côté
Autoclavable Autoclavable
Graduated Oui