Learn More
DWK Life Sciences Broyeurs pour micro-tissus Wheaton™
Code produit 11551305 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Change view
Click to view available options
Capacité:
0,003 oz, 0,1 ml
0,006 oz, 0,2 ml
0,02 oz, 0,75 ml
Longueur (impériale):
3,46 in
4,33 in
4,52 in
Diamètre du tube (impériale) extérieur:
0,15 in
0,27 in
0,31 in
Conditionnement:
2 pièces
25 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Longueur (impériale) Diamètre du tube (impériale) extérieur unitSize
11551305 0,02 oz, 0,75 ml 3,46 in 0,31 in 25 pièces
11531305 0,003 oz, 0,1 ml 4,33 in 0,15 in 2 pièces
10449651 0,006 oz, 0,2 ml 4,52 in 0,27 in 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11551305 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 357860
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisés dans des travaux extrêmement précis lorsqu’une opération manuelle délicate est nécessaire
  • En verre borosilicaté à faible taux d’extraction
Microbroyeur de tissus Potter-Elvehjem
  • Le réservoir et le bec verseur facilitent la décantation des microéchantillons
  • L’unité peut être autoclavée / stérilisée pour empêcher la contamination croisée entre les échantillons
  • Espace de broyage pilon / mortier : 0,1 – 0,15mm
Microbroyeur de tissus avec espaceur en PTFE
  • L’espaceur en PTFE aligne le pilon et réduit la transformation en aérosol du produit
  • Contient un tube et un pilon en verre rodé
  • Autoclavables
Microbroyeur de tissus jetable
  • Mise au rebut pour éliminer toute contamination croisée et utile pour les échantillons radioactifs
  • La petite superficie occupée par le broyeur permet une grande récupération des échantillons
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Capacité (impériale) 0,02 oz.
Capacité (métrique) 0.75mL
Matériau Verre borosilicaté
Type de produit Broyeur de mouchoirs jetables Micro
Jetable Usage unique
À utiliser avec (application) Utilisés dans des travaux extrêmement précis lorsqu’une opération manuelle délicate est nécessaire
Longueur (impériale) 3,46 in
Longueur (métrique) 88mm
Diamètre du tube (impériale) extérieur 0,31 in
Diamètre du tube (métrique) à l’extérieur 8mm
Capacité 0,02 oz, 0,75 ml