Learn More
DWK Life Sciences Têtes de pompe auxiliaire à pompe péristaltique Omnispense Plus™ de Wheaton™
Code produit 12472132 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Tête de pompe
Tête de pompe de cassette
Tête de pompe empilable
À utiliser avec (application):
Tubes à petit diamètre
Tubulure murale de 1,6 mm
Tubulure murale de 2,3 mm
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type À utiliser avec (application) Conditionnement
12472132 Tête de pompe de cassette Tubes à petit diamètre -
11784239 Tête de pompe empilable Tubulure murale de 2,3 mm 1 pièce
12452132 Tête de pompe Tubulure murale de 1,6 mm 1 pièce
12462132 Tête de pompe empilable Tubulure murale de 1,6 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 12472132 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur W375025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1555.00€
    1362.70€ / 1 pièces
    Économisez 192.30€
    12% de réduction
Expédition estimée: 12-02-2027
Pour une utilisation avec la pompe de distribution Wheaton Omnispense Plus
  • Les têtes de pompe empilables (13-687-444 et -442) permettent aux utilisateurs d’ajouter jusqu’à deux têtes de pompe supplémentaires pour un total de trois têtes de pompe par pompe de distribution
  • La tête de la pompe de cassette est idéale pour les applications multicanaux
  • Les cassettes amovibles peuvent être préchargées avec des éléments de la tubulure et changées sans arrêter l’entraînement
†Pour tubulure avec des tailles d’alésage allant de 0,13 à 2,79 mm.
Spécification
Description Tête de pompe à 5 canaux en option pour une utilisation avec une tubulure à petit alésage
À utiliser avec (application) Tubes à petit diamètre
À utiliser avec Omnispense™ plus pompe péristaltique
Capacité 4
Nbre de canaux 5
Type Tête de pompe de cassette