Learn More
DWK Life Sciences Tube d’absorbeur en caoutchouc monobloc Wheaton™
Tous les produits DWK Life Sciences ProduitsDescription
- Élimine le joint à rotule encombrant reliant les tubes du laveur et de l’absorbeur conforme aux spécifications des normes ASTM / USP et EPA
- Le système sur pied est doté d’un joint conique 24/40 Clear-Seal standard
- En verre borosilicaté à faible taux d’extraction et à coefficient de dilatation WHEATON 33 conforme aux exigences USP type I et ASTM E 438, type I, classe A
Spécification
Spécification
| Type de produit | Tube d’absorbeur / de laveur |
| Joint conique standard | 24/40 |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| À utiliser avec (application) | Pour l’analyse de l’arsenic |
| Quantité | 1/Carton |