Learn More
DWK Life Sciences Tubulure pour pompe péristaltique Wheaton™ : Adaptateur Luer/raccord cannelé
Code produit 12471531 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) intérieur:
2 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) intérieur Conditionnement
12471531 2 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12471531 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 374322
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61.30€
    40.53€ / 1 pièces
    Économisez 20.77€
    33% de réduction
Expédition estimée: 01-03-2027
Pour une utilisation avec les pompes péristaltiques Wheaton Omnispense™ Elite et Unispense™ PRO
  • Pour pompe de distribution et collecteur de fixation
Spécification
Diamètre (impériale) intérieur 7/100 in
Diamètre (métrique) intérieur 2 mm
À utiliser avec (application) Pompe de distribution
À utiliser avec Pompe de distribution
Longueur totale (impériale) 0,12 in
Longueur totale (métrique) 0,3 cm
Type Adaptateur Luer/raccord cannelé
Longueur (métrique) 3 mm