Learn More
DWK Life Sciences Cône Imhoff en plastique Wheaton™
Code produit 12492252 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1000 mL
Conditionnement:
4 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
12492252 1000 mL 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12492252 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur W990800
Donnez un coup de pouce à vos recherches sur les énergies renouvelables
Utilisez le code promo 28029
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 09-12-2026
1000 ml d’unité de styrène acrylonitrile
  • Graduations : 0,3 à 1 ml (dans des subdivisions de 0,1 ml) ; 1 à 10 ml (dans 0,5 ml) ; 10 à 40 ml (dans 1 ml) et 40 à 100 ml (dans 2 ml)
  • Marquages également à 250, 500 et 1000 ml
  • En styrène acrylonitrile et fourni avec un bouchon en polypropylène fixé
Spécification
Volume (métrique) 1000 mL
À utiliser avec (application) Rack de cône Imhoff, détermination volumétrique des solides sédimentables dans les eaux de surface et salines ainsi que des déchets domestiques et industriels
Graduée Oui
Matériau SAN
Volume (impérial) 33,81 oz.
Hauteur (impériale) 18 in
Hauteur (métrique) 45,72 cm