Learn More
DWK Life Sciences Flacons à sérum en PP Wheaton™
Code produit 12694783 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
3 mL
Conditionnement:
500 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
12694783 3 mL 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12694783 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 224007
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    444.00€
    381.55€ / 500 pièces
    Économisez 62.45€
    14% de réduction
Expédition estimée: 16-02-2027
WHEATON™ Les bouteilles de sérum en polypropylène sont fabriquées en polypropylène résistant aux produits chimiques, acceptent les bouchons en caoutchouc standard et les joints en aluminium, et sont autoclavables à 121 °C pendant 20 minutes. Disponibles en format 3 mL, idéales pour le stockage des échantillons et les solutions dilutives.
  • Fabriqué à partir de polypropylène résistant aux produits chimiques
  • Accepte les bouchons en caoutchouc standard et les joints en aluminium
  • Autoclavable à 121 °C pendant 20 minutes
  • Disponibles en une taille de 3 ml
  • Adapté aux solutions de diluants et aux applications de stockage d’échantillons
  • Disponibles en formats en grande quantité, — contactez votre représentant commercial DWK
Spécification
Capacité (métrique) 3 mL
Couleur Naturel
Diamètre (impériale) 0,66 in
Diamètre (impériale) intérieur de col 0,51 in
Diamètre (métrique) externe du col 13mm
Diamètre (métrique) intérieur de col 7mm
Matériau Polypropylène
Hauteur (métrique) 38 mm
Hauteur (impériale) 1,49 in
Matériau du bouchon Caoutchouc
Diamètre (métrique) 17 mm
Type de produit Flacon à sérum