Learn More
DWK Life Sciences Broyeurs Potter-Elvehjem pour tissus Wheaton™
Code produit 11397793 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
0,06 oz., 2 ml
0,16 oz, 5 ml
0,33 oz., 10 ml
1,01 oz., 30 ml
1,85 oz., 55 ml
15 ml, 0,5 oz
Matériau:
Verre avec revêtement en plastique
Verre borosilicaté
Longueur (métrique):
203mm
203 mm
219mm
219 mm
266mm
266 mm
Conditionnement:
2 pièces
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Matériau Longueur (métrique) unitSize
11397793 1,85 oz., 55 ml Verre borosilicaté 266mm 2 pièces
11387793 15 ml, 0,5 oz Verre borosilicaté 219mm 2 pièces
11377793 1,01 oz., 30 ml Verre borosilicaté 266 mm 2 pièces
10060283 0,33 oz., 10 ml Verre borosilicaté 219 mm 2 pièces
10581142 15 ml, 0,5 oz Verre avec revêtement en plastique 219mm 2 pièces
11501315 1,01 oz., 30 ml Verre avec revêtement en plastique 266 mm 2 pièces
11591305 0,33 oz., 10 ml Verre avec revêtement en plastique 219 mm -
11511315 1,85 oz., 55 ml Verre avec revêtement en plastique 266 mm 2 pièces
10373143 0,16 oz, 5 ml Verre borosilicaté 219mm 2 pièces
10092333 0,06 oz., 2 ml Verre borosilicaté 203 mm -
11581305 0,16 oz, 5 ml Verre avec revêtement en plastique 219 mm 2 pièces
10530762 0,06 oz., 2 ml Verre avec revêtement en plastique 203mm 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Code produit 11397793 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 358054
Expédition estimée: 19-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Optez pour des broyeurs avec ou sans revêtement de sécurité en plastique
  • En verre borosilicaté Wheaton-33™ à faible taux d’extraction
  • Pièces interchangeables
  • La tige en acier inox peut être insérée dans un agitateur vertical électrique
  • La partie inférieure du pilon en PTFE s’adapte exactement au fond du tube ; espace de broyage entre le pilon et le tube d’environ 0,1 à 0,15 mm
  • Le revêtement en plastique transparent sur les broyeurs de tissus Safe-Grind™ protège le mortier contre les rayures, offre une meilleure préhension et contient un homogénat en cas de rupture du tube
  • Autoclavables
Informations sur la commande
Dimensions de la sonde, diamètre 1/4 in (6 mm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dégagement (impériale) 0,004 à 0,006 in
Dégagement (métrique) de 0,1 à 0,15mm
Autoclavable Oui
Diamètre (impériale) de l’arbre 0,25 in
Diamètre (métrique) de l’arbre 6,3mm
Capacité (impériale) 1,85 oz.
Capacité (métrique) 55 ml
Matériau Verre borosilicaté
Type de produit Broyeur pour tissus
À utiliser avec (application) Préparation d’homogénats tissulaires
Longueur (impériale) 10,4 in
Longueur (métrique) 266mm
Longueur (impériale) du tube 5,11 in
Longueur (métrique) du tube 130 mm
Diamètre du tube (impériale) extérieur 1,18 in
Diamètre du tube (métrique) à l’extérieur 30 mm
Capacité 1,85 oz., 55 ml
Matériau du pilon PTFE