Learn More
DWK Life Sciences Broyeurs Potter-Elvehjem pour tissus Wheaton™ avec pilon radial dentelé
Code produit 11561305 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Change view
Click to view available options
Capacité:
0,06 oz., 2 ml
0,16 oz, 5 ml
0,33 oz., 10 ml
1,85 oz., 55 ml
15 ml, 0,5 oz
Diamètre (impériale) extérieur:
0,47 in
0,51 in
0,62 in
0,74 in
1,18 in
Longueur (impériale):
7,99 in
8,62 in
10,4 in
Longueur (impériale) du tube:
1,7 in
2,59 in
2,91 in
3,3 in
5,1 in
Conditionnement:
2 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Diamètre (impériale) extérieur Longueur (impériale) Longueur (impériale) du tube unitSize
11561305 0,06 oz., 2 ml 0,47 in 7,99 in 1,7 in 2 pièces
12411461 0,33 oz., 10 ml 0,62 in 8,62 in 2,91 in 2 pièces
12491451 0,16 oz, 5 ml 0,51 in 8,62 in 2,59 in 2 pièces
12471461 1,85 oz., 55 ml 1,18 in 10,4 in 5,1 in 2 pièces
12431461 15 ml, 0,5 oz 0,74 in 8,62 in 3,3 in 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11561305 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 357969
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le pilon en PTFE dentelé disperse l’homogénat dans le mortier cylindrique plus efficacement
Les broyeurs sont fabriqués avec précision avec des pièces complètement interchangeables, ce qui facilite le remplacement des pièces.
  • Mortier en verre borosilicaté à faible taux d’extraction
  • Pilon radial dentelé en PTFE
  • Pièces interchangeables
  • Autoclavables
Informations sur la commande
Le clairance de la chambre de broyage est de 0,004 in à 0,006 in (0,1 à 0,15 mm). Les dents ont une profondeur allant de 0,020 à 0,025 in Le diamètre de l’axe en acier inoxydable est de 1,25 cm. (6,3 mm).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dégagement (impériale) 0,004 à 0,006 in
Dégagement (métrique) de 0,1 à 0,15mm
Diamètre (impériale) extérieur 0,47 in
Diamètre (métrique) extérieur 12 mm
Diamètre (impériale) de l’arbre 0,25 in
Diamètre (métrique) de l’arbre 6,3mm
Capacité (impériale) 0,06 oz.
Capacité (métrique) 2 ml
Matériau Verre borosilicaté, PTFE
Type de produit Broyeur pour tissus
Longueur (impériale) 7,99 in
Longueur (métrique) 203mm
Longueur (impériale) du tube 1,7 in
Longueur (métrique) du tube 45mm
Capacité 0,06 oz., 2 ml