Learn More
DWK Life Sciences™ Ampoules standards transparentes prélimées Wheaton™
Code produit 11748709 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
7mL
20mL
Conditionnement:
25 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
11748709 7mL 25 pièces
11758709 20mL 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11748709 Fournisseur DWK Life Sciences™ Code fournisseur 176759
Promotions sur la verrerie de laboratoire
Utilisez le code promo 28509
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Récipients en verre conçus pour être hermétiquement scellés, préservant la pureté et prolongeant la durée de conservation du contenu
Une bande d’or sur la tige indique que l’ampoule est prélimée pour faciliter le prélèvement.
  • Construit en USP Verre borosilicaté de type I, clair et ambré, à faible extractibilité
  • Méthodes de stérilisation : autoclave, chaleur sèche et EtO
  • Empêche tout risque de contamination croisée
Normes relatives à l’emballage, normes en matière d’environnement et de diagnostic, lyophilisation et stockage cryogénique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 7mL
Matériau Verre borosilicaté
Type de produit Ampoule autocassable
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) externe 1,7cm
Diamètre (impériale) externe 0,66 in
Hauteur (métrique) 9,5cm
Hauteur (impériale) 3,74 in
Certifications/Conformité ASTM E438, type I, classe A