Learn More
DWK Life Sciences™ Ampoules standards transparentes prélimées Wheaton™
Tous les produits DWK Life Sciences ProduitsDescription
Une bande d’or sur la tige indique que l’ampoule est prélimée pour faciliter le prélèvement.
- Construit en USP Verre borosilicaté de type I, clair et ambré, à faible extractibilité
- Méthodes de stérilisation : autoclave, chaleur sèche et EtO
- Empêche tout risque de contamination croisée
Normes relatives à l’emballage, normes en matière d’environnement et de diagnostic, lyophilisation et stockage cryogénique
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 20mL |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Type de produit | Ampoule autocassable |
| Couleur | Transparent |
| Diamètre (métrique) externe | 1,05cm |
| Diamètre (impériale) externe | 0,41 in |
| Hauteur (métrique) | 6,1cm |
| Hauteur (impériale) | 2,4 in |
| Certifications/Conformité | ASTM E438, type I, classe A |