Learn More
DWK Life Sciences™ Ampoules ambrées prélimées Gold-Band™ Wheaton™
Tous les produits DWK Life Sciences ProduitsDescription
- Verre borosilicaté ambré
- Prélimé pour éliminer les dépôts
- Gold-Band Cette fonctionnalité indique le pré-score
- Les tiges peuvent être scellées par traction ou par pointe
Compliance
Conforme aux normes USP de type 1 et ASTM™ de type I, classe B
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 1mL |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Type de produit | Ampoule autocassable |
| Couleur | Ambré |
| Diamètre (métrique) externe | 1,05cm |
| Diamètre (impériale) externe | 0,413 in |
| Hauteur (métrique) | 6,7cm |
| Hauteur (impériale) | 2,63 in |
| Certifications/Conformité | USP type 1, ASTM type I, classe A |