Learn More
DWK Life Sciences™ Ampoules transparentes prélimée Gold-Band™ Wheaton™
Code produit 11744129 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1mL
2mL
5mL
10 ml
20mL
Diamètre (impériale) externe:
0,41 in
0,47 in
0,64 in
0,74 in
0,88 in
Hauteur (impériale):
2,63 in
2,95 in
3,3 in
4,21 in
5,11 in
Conditionnement:
144 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Diamètre (impériale) externe Hauteur (impériale) Conditionnement
11744129 1mL 0,41 in 2,63 in -
11340900 5mL 0,64 in 3,3 in 144 pièces
10278241 10 ml 0,74 in 4,21 in 144 pièces
11754129 20mL 0,88 in 5,11 in 144 pièces
10691074 2mL 0,47 in 2,95 in 144 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11744129 Fournisseur DWK Life Sciences™ Code fournisseur 176772
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    78.70€
    63.12€ / 144 pièces
    Économisez 15.58€
    19% de réduction
 Article restreint
En stock
Prélimée : inutile d’éliminer les dépôts
Prélimée pour éliminer la nécessité de dépôt
  • Verre borosilicaté à faible taux d’extraction
  • Gold-Band Cette fonctionnalité indique le pré-score
  • Les tiges peuvent être scellées par traction ou par pointe
Compliance
Conformité aux normes USP type 1 et ASTM™ type I, classe A
Spécification
Capacité (métrique) 1mL
Matériau Verre borosilicaté
Type de produit Ampoule autocassable
Couleur Transparents
Diamètre (métrique) externe 1,05cm
Diamètre (impériale) externe 0,41 in
Hauteur (métrique) 6,7cm
Hauteur (impériale) 2,63 in
Certifications/Conformité USP type 1, ASTM type I, classe A