Learn More
DWK Life Sciences™ Ampoules transparentes prélimée Gold-Band™ Wheaton™
Tous les produits DWK Life Sciences ProduitsDescription
Prélimée pour éliminer la nécessité de dépôt
- Verre borosilicaté à faible taux d’extraction
- Gold-Band Cette fonctionnalité indique le pré-score
- Les tiges peuvent être scellées par traction ou par pointe
Compliance
Conformité aux normes USP type 1 et ASTM™ type I, classe A
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 20mL |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Type de produit | Ampoule autocassable |
| Couleur | Transparent |
| Diamètre (métrique) externe | 2,25cm |
| Diamètre (impériale) externe | 0,88 in |
| Hauteur (métrique) | 13cm |
| Hauteur (impériale) | 5,11 in |
| Certifications/Conformité | USP type 1, ASTM type I, classe A |