Learn More
DWK Life Sciences Échantillonneurs Coliwasa et accessoires en PVC réutilisables Wheaton™
Code produit 11734129 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Extension et connecteur
Échantillonneur Coliwasa
Longueur (métrique):
1,21 m
1,82 m
Longueur (impériale):
4 pi
6 pi
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Longueur (métrique) Longueur (impériale) unitSize
11734129 Extension et connecteur 1,21 m 4 pi 1 pièce
12437311 Échantillonneur Coliwasa 1,82 m 6 pi 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11734129 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 885253
 Article restreint
Expédition estimée: 14-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour une vaste gamme d’applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Extension et connecteur
Capacité (impériale) 25,6 oz.
Capacité (métrique) 760 mL
À utiliser avec (équipement) Échantillonneurs Coliwasa réutilisables en PVC transparent
Longueur (impériale) 4 pi
Longueur (métrique) 1,21 m