Learn More
DWK LIFE SCIENCES™ Flacon d’échantillons en verre Wheaton™
Code produit 10208884 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
4 ml
12 ml
24 ml
Conditionnement:
144 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10208884 4 ml 144 pièces
10545755 12 ml 144 pièces
10370245 24 ml 144 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10208884 Fournisseur DWK LIFE SCIENCES™ Code fournisseur 225532
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 18-12-2026
Les bouteilles d’échantillons en verre sont idéales pour la collecte, le stockage et l’exposition d’échantillons en laboratoire ou sur le terrain. Fabriquées à partir de 800 bouteilles de verre clair soda et chaux conformes aux USP exigences de type III, avec des bouchons à pression pré-fixés LDPE .
  • Conditionnés dans des plateaux ondulés compartimentés
  • Capsules à pression pré-fixées en polyéthylène basse densité LDPE
  • Fabriqué à partir de Wheaton 800 verre clair à la chaux soude conforme aux USP exigences de type III
  • Disponibles en plusieurs capacités et tailles de bouchons
  • Adapté à la collecte, au stockage et à l’exposition d’échantillons en laboratoire ou sur le terrain
Spécification
Capacité 0,1 oz., 4 ml
Capacité (métrique) 4 ml
Couleur Concluant
Diamètre (impériale) 0,9 in
Matériau Verre
Stérilité Non stérile
Couleur de bouchon Naturel
Closure Included Oui
Graduated Non
Bouche Large
Hauteur (métrique) 27 mm
Hauteur (impériale) 1 po
Matériau du bouchon PEBD
Taille du bouchon 22 mm
Diamètre (métrique) 23 mm
Type de bouchon À clipser
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (impériale) 0,1 oz
Forme Rond
Type de produit Flacon à col large