Learn More
DWK Life Sciences Condenseur de 85 mm Wheaton™
Code produit 12401571 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique) l’enveloppe:
85 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) l’enveloppe Conditionnement
12401571 85 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12401571 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 415501
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    181.00€
    158.57€ / 1 pièces
    Économisez 22.43€
    12% de réduction
Expédition estimée: 08-03-2027
Pour l’extraction des analytes
  • Filetage à vis inférieur 24-400
  • Filetage à vis latéral 13-425
Spécification
Certifications/Conformité Exigences USP type I et ASTM E 438, type I, classe A
À utiliser avec (application) Utilisé pour l’extraction continue d’analytes à partir d’un solide dans un solvant organique
Longueur (impériale) de l’enveloppe 3,34 in
Longueur (métrique) l’enveloppe 85 mm
Matériau Verre borosilicaté
Type Condenseur