Learn More
DWK Life Sciences Générateur d’arsine Wheaton™, modifié
Tous les produits DWK Life Sciences ProduitsDescription
- Version modifiée du numéro de catalogue 180020 pour l’analyse de l’arsine
- Le système autonome est doté d’un joint conique 24/40 Clear-Seal™ standard
- Groupe amortisseur/absorbeur monobloc
- Verre borosilicaté à faible taux d’extraction
- Élimine le joint sphérique encombrant reliant les tubes d’épurateur et d’absorbeur
- En verre borosilicaté à faible taux d’extraction WHEATON 33
Compliance
Conforme aux exigences USP de type I et ASTM E 438 de type I, classe A
Spécification
Spécification
| Type de produit | Générateur d’arsine |
| Joint conique standard | 24/40 |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Certifications/Conformité | USP type I et ASTM E438 type I, classe A |
| À utiliser avec (application) | Pour l’analyse de l’arsine par la méthode SDDC |
| Comprend | Flacon erlenmeyer de 125 ml avec joint 24/40, groupe amortisseur/absorbeur monobloc |