Learn More
DWK Life Sciences Générateur d’arsine Wheaton™ avec joint Clear–Seal et joint conique 24/40 standard
Code produit 12495472 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Joint conique standard:
24/40
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Joint conique standard Conditionnement
12495472 24/40 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12495472 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 180020
Expédition estimée: 30-03-2027
Conçu pour l’analyse de l’arsine selon la méthode colorimétrique au diéthyldithiocarbamate d’argent (SDDC)
  • En verre borosilicaté à faible taux d’extraction WHEATON 33
En verre borosilicaté à faible taux d’extraction et à coefficient de dilatation WHEATON 33 conforme aux exigences USP type I et ASTM E438, type I, classe A ; référence : £Méthode d’essai standard pour l’arsenic dans l’eau,£ASTM D2972
Spécification
Type de produit Générateur d’arsine
Joint conique standard 24/40
Matériau Verre borosilicaté
Certifications/Conformité USP type I et ASTM E438 type I, classe A
À utiliser avec (application) Pour l’analyse de l’arsine par la méthode SDDC
Comprend Tube épurateur pour flacon Erlenmeyer de 125 ml, joint à douille, pince à joint sphérique en acier inoxydable de taille 12