Learn More
DWK Life Sciences Tube de laveur d’arsine Wheaton™ avec joint 24/40, 12/2
Code produit 12614783 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Joint conique standard:
24/40, 12/2
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Joint conique standard Conditionnement
12614783 24/40, 12/2 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12614783 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 180022
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    119.00€
    89.02€ / 1 pièces
    Économisez 29.98€
    25% de réduction
Expédition estimée: 09-03-2027
Conçu pour l’analyse de l’arsine selon la méthode colorimétrique au diéthyldithiocarbamate d’argent (SDDC)
  • Tube de laveur
  • Cône standard 24/40
  • Joint Clear-Seal et joint à rotule sphérique 12/2 maintenus ensemble par une pince pour joint à rotule en acier inoxydable de taille 12
  • En verre borosilicaté à faible taux d’extraction WHEATON 33
Compliance
Répond aux spécifications ASTM/USP et EPA ; verre borosilicaté conforme aux exigences USP type I et ASTM E 438, type I, classe A
Spécification
Type de produit Tube de laveur d’arsine
Joint conique standard 24/40, 12/2
Matériau Verre borosilicaté
Certifications/Conformité USP type I et ASTM E438 type I, classe A
À utiliser avec (application) Pour l’analyse de l’arsine par la méthode SDDC
À utiliser avec (équipement) Pour générateur d’arsine
Comprend Pince pour joint à rotule en acier inoxydable de taille 12