Learn More
DWK Life Sciences Flacons de stockage cryogéniques Wheaton™ CryoELITE™, à filetage interne
Code produit 11561355 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1,2 ml
2 mL
3 mL
4 mL
5 mL
Marking Spot:
Non
Oui
Couleur de bouchon:
Blanc
Bleu
Jaune
Naturel
Rose
Rouge
Vert
clair
Conditionnement:
1000 pièces
500 pièces
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Marking Spot Couleur de bouchon unitSize
11561355 1,2 ml Oui Naturel 500 pièces
11591345 2 mL Oui Naturel 1000 pièces
11501355 2 mL Non Naturel 1000 pièces
11571355 2 mL Oui Blanc 500 pièces
11581355 2 mL Oui Rouge 500 pièces
11591355 2 mL Oui Rose 500 pièces
11501365 2 mL Oui Jaune 500 pièces
11511365 2 mL Oui Vert 500 pièces
11521365 2 mL Oui Bleu 500 pièces
11541365 3 mL Oui Naturel 500 pièces
11531365 2 mL Oui clair 500 pièces
11556295 4 mL Oui Naturel 500 pièces
11566295 5 mL Oui Naturel 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Code produit 11561355 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur W985915
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 10-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le flacon CryoELITE avec jupe Loctagon offre une stabilité en position autostable et se verrouille dans le rack de CryoELITE Benchmate, ce qui facilite l’ouverture et la fermeture du flacon d’une seule main.
La conception de fabrication unique de CryoELITE Le flacon permet un contact accru entre le bouchon et la surface du flacon pour une étanchéité parfaite. Le flacon autoportant peut accueillir un dispositif 2D optionnel. Data Matrix Insert inférieur de code-barres (réf. fabricant W985880) ; qui fournit un identifiant unique pour une traçabilité permanente. L’insert avec fond de code-barres, qui peut être acheté séparément, s’adapte facilement au fond du flacon. Le fond transparent du flacon permet une visualisation optimale de l'échantillon et autorise la lecture automatisée du code-barres, notamment lorsqu'il est utilisé avec le Wheaton KeepIT-100™ Boîte de congélation (Réf. fabricant : série W651700). Il en résulte une performance d'étanchéité du bouchon exceptionnelle, dépassant les normes DOT de 35 % en moyenne, ce qui rend CryoELITE Flacon idéal pour le transport d'échantillons cliniques. Les bouchons et flacons sont en polypropylène vierge à faible liaison cryogénique.
  • En polypropylène vierge, adapté aux applications radiologiques, cryogénique
  • Sept couleurs de bouchon différentes : bleu, rose, vert, jaune, rouge, blanc et naturel
  • Flacons à filetage externe et interne
  • La conception entraîne des performances de résistance à la pression bien supérieures aux normes gouvernementales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur de bouchon Naturel
Diamètre (impériale) externe 0,47 in
Couleur Concluant
Diamètre (métrique) externe 12 mm
Matériau Polypropylène
Stérilité Stérile
Volume (métrique) 1,2 ml
Hauteur (impériale) 1,57 in
Type de filetage Interne
Type de base Autonome
Exempt de RNase Oui
Exempt de DNase Oui
Matériau du bouchon Polypropylène
Type de bouchon Bouchon à vis
Quantité 500/boîte
Marking Spot Oui
Certifications/Conformité DOT, IATA
Hauteur (métrique) 40 mm
Type de produit Flacon cryogénique