Learn More
DWK LIFE SCIENCES™ Tubes en C de culture avec bouchons Wheaton™
Code produit 12481501 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
14 mL
27 mL
Longueur (métrique):
125 mm
150 mm
Diamètre (métrique):
16 mm
20 mm
Diamètre du filetage:
15-415
18-415
Conditionnement:
144 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Longueur (métrique) Diamètre (métrique) Diamètre du filetage Conditionnement
12481501 27 mL 150 mm 20 mm 18-415 144 pièces
12471501 14 mL 125 mm 16 mm 15-415 144 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12481501 Fournisseur DWK LIFE SCIENCES™ Code fournisseur 358610
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    449.00€
    376.98€ / 144 pièces
    Économisez 72.02€
    16% de réduction
Expédition estimée: 03-03-2027
Tube de culture à utiliser avec des cultures inclinées, avec agitateurs et à rouleaux
  • Autoclavable et réutilisable
  • Conception à fond rond avec bouchon à vis
  • Fabriqué en verre borosilicaté conforme aux exigences USP type I et ASTM E438, type I, classe B
Spécification
Certifications/Conformité ASTM type I, classe A, USP type I
Couleur Blanc
Capacité (métrique) 27 mL
Longueur (métrique) 150 mm
Matériau Verre borosilicaté
Forme Cylindrical
Jetable Réutilisable
À utiliser avec Pour les cultures inclinées ou avec agitateurs
Comprend Bouchon
Matériau de revêtement Caoutchouc butadiène-styrène
Diamètre du filetage 18-415
Stérilité Non-sterile
Autoclavable Autoclavable
Graduated No
Diamètre (métrique) 20 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Type de produit Culture Tube