Learn More
DWK Life Sciences Tube de séchage Wheaton™ avec joint 14/20
Code produit 12487321 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Numéro du joint conique standard:
14/20
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Numéro du joint conique standard Conditionnement
12487321 14/20 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12487321 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 970440
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    58.55€
    44.14€ / 1 pièces
    Économisez 14.41€
    24% de réduction
Expédition estimée: 01-04-2027
Méthode au diéthyldithiocarbamate d’argent
  • Sur pieds
  • Verre borosilicaté à faible taux d’extraction Wheaton 33
  • Joint 14/20
Spécification
Matériau Verre borosilicaté
Type de produit Tube de séchage
Numéro du joint conique standard 14/20