Learn More
DWK Life Sciences Flacon Erlenmeyer Wheaton™ avec filetages à vis et bouchon
Tous les produits DWK Life Sciences ProduitsDescription
- Wheaton 33 verre borosilicaté à faible extractibilité
- Taille de bouchons à vis 38-430
- 100 ml
Spécification
Spécification
| Description | 1 par boîte |
| Capacité (métrique) | 1000 mL |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Comprend | Filetages à vis et bouchons, bouchon à revêtement en silicone soudé par ultrasons |
| Type de produit | Erlenmeyer Flask |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Jetable | Reusable |
| Mouth Style | Threaded |
| Stérilité | Non-sterile |
| Forme du fond | Flat |
| Afficher plus |