Learn More
DWK Life Sciences Flacons à fond plat Wheaton™ pour appareil d’extraction de Soxhlet
Code produit 12467111 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 mL
250 mL
500 mL
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
12467111 500 mL 1 pièce
12447111 125 mL -
12457111 250 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12467111 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 428164
Expédition estimée: 02-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En verre borosilicaté à faible taux d’extraction et à coefficient de dilatation WHEATON 33 conforme aux exigences USP type I et ASTM E 438, type I, classe A
  • Flacon à fond plat 24/42
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 500 mL
Matériau Verre borosilicaté
À utiliser avec (application) Pour l’extraction continue d’analytes à partir d’un solide dans un solvant organique
Joint conique standard 24/40
Forme du fond Plat