Learn More
DWK Life Sciences Flacon de réaction Wheaton™ avec joint 24/40
Code produit 12467131 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
200 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
12467131 200 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12467131 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 635965
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    263.00€
    230.30€ / 1 pièces
    Économisez 32.70€
    12% de réduction
Expédition estimée: 24-12-2026
Méthode au diéthyldithiocarbamate d’argent
  • Sur pieds
  • Verre borosilicaté à faible taux d’extraction Wheaton 33
  • 200mL
  • Joint 24/40
Spécification
Capacité (métrique) 200 mL
Matériau Verre borosilicaté
Type de produit Flacon de réaction
Joint conique standard 24/40
Autoclavable Autoclavable
Jetable Reusable
Graduated No
Mouth Style Joint
Stérilité Non-sterile
Forme du fond Flat