Learn More
DWK Life Sciences Coliwasas trompette Wheaton™
Code produit 12417311 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
200 mL
Conditionnement:
12 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
12417311 200 mL 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12417311 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 885235
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    490.00€
    356.52€ / 12 pièces
    Économisez 133.48€
    27% de réduction
Expédition estimée: 06-01-2027
Ces coliwasas sont fabriqués à partir de verre jetable pour obtenir des résultats précis
  • Joint en PTFE
  • 101 cm (40 in) long tube extérieur
  • 200 mL (6,8 oz liq.) Capac. :
Spécification
Type de produit Échantillonneur de trompette Coliwasa
Matériau Verre
Autoclavable Not Autoclavable
Matériau d’étanchéité PTFE
Capacité (impériale) 6,76 oz.
Capacité (métrique) 200 mL
Jetable Usage unique
À utiliser avec (application) Pour l’échantillonnage des boues ou des matériaux semi-solides
Longueur (impériale) 40 in
Longueur (métrique) 101,6 cm