Learn More
DWK Life Sciences Générateurs d’arsine Wheaton™
Code produit 12435482 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Verre borosilicaté
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
12435482 Verre borosilicaté 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12435482 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 180030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    520.00€
    389.46€ / 1 pièces
    Économisez 130.54€
    25% de réduction
Expédition estimée: 26-04-2027
L’appareil assemblé est sur pied et facile à utiliser
Utilisé pour l’analyse de l’arsenic selon la méthode colorimétrique au diéthyldithiocarbamate d’argent (SDDC).
  • En verre borosilicaté à faible taux d’extraction WHEATON 33
La conception du n° de catalogue 02912555 élimine le joint à rotule reliant les composants du laveur et de l’absorbeur
Compliance
Conforme aux exigences USP de type I et ASTM E 438 de type I, classe A
Spécification
Type de produit Générateur d’arsine
Matériau Verre borosilicaté
Certifications/Conformité USP type I et ASTM E438 type I, classe A
À utiliser avec (application) Pour l’analyse de l’arsine par la méthode SDDC