Description
- La conception élimine le joint à rotule reliant les composants du laveur et de l’absorbeur
- L’appareil assemblé est sur pied et facile à utiliser
- En verre borosilicaté à faible taux d’extraction conforme aux exigences USP type I et ASTM E 438, type I, classe A
Applications :
Pour l’analyse de l’arsenic
Spécification
Spécification
| Type de produit | Tube d’absorbeur / de laveur |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| À utiliser avec (application) | Pour l’analyse de l’arsenic à l’aide de la méthode au diéthyldithiocarbamate d’argent |
| Quantité | 1/Carton |