Learn More
DWK Life Sciences Septa pour joints en aluminium non revêtus Wheaton™
Code produit 11738719 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille du bouchon:
13 mm
20 mm
30 mm
Diamètre (impériale):
0,5 in
0,7 in
1,1 in
Couleur:
Gris
Rouge
Matériau:
Butyle avec face en PTFE
Silicone
Silicone avec face en PTFE
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Taille du bouchon Diamètre (impériale) Couleur Matériau unitSize
11738719 13 mm 0,5 in Gris Silicone avec face en PTFE 100 pièces
11748719 20 mm 0,7 in Gris Silicone avec face en PTFE 100 pièces
11728719 20 mm 0,7 in Rouge Silicone 1000 pièces
10326822 20 mm 0,7 in Gris Butyle avec face en PTFE 100 pièces
10792373 30 mm 1,1 in Gris Silicone avec face en PTFE 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11738719 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 224172
Expédition estimée: 27-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour les joints en aluminium non revêtus
Septum pour capsule ouverte
• Silicone, silicone gainé PTFE ou caoutchouc gainé PTFE
• Septum caoutchouc/PTFE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Gris
Diamètre (impériale) 0,5 in
Matériau Silicone avec face en PTFE
Quantité 1/boîte
À utiliser avec (équipement) Pour les joints en aluminium non revêtus
Taille du bouchon 13 mm
Diamètre (métrique) 13 mm