Learn More
DWK Life Sciences Septa pour joints en aluminium non revêtus Wheaton™
Tous les produits DWK Life Sciences ProduitsDescription
- Conçu pour être utilisé avec des joints sertissés en aluminium non doublés
- Disponible en silicone, silicone à surface de PTFE et en matériaux de doublure en butyle gris à face de PTFE
- Plusieurs options de diamètre extérieur : 13 mm, 20 mm et 30 mm pour convenir à différentes tailles de bouche de fioles
- Les septa à face de PTFE offrent une barrière chimiquement résistante pour la protection des échantillons sensibles
- Les septa en silicone offrent flexibilité et des performances de re-scellement fiables
- L’option en butyl gris (224168) présente un design encastré en PTFE spécialement moulé
- Fourni par DWK Life Sciences sous la marque de confiance Wheaton
Spécification
Spécification
| Couleur | Gris |
| Diamètre (impériale) | 0,7 in |
| Matériau | Silicone avec face en PTFE |
| Quantité | 100/boîte |
| Stérilité | Non stérile |
| À utiliser avec (équipement) | Pour les joints en aluminium non revêtus |
| Taille du bouchon | 20 mm |
| Diamètre (métrique) | 20 mm |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Forme | Rond |
| Afficher plus |