Learn More
DWK Life Sciences Septa Wheaton™ pour bouchons avec opercule
Code produit 11768849 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Caoutchouc rouge revêtu de PTFE
Silicone avec face en PTFE
Taille du bouchon:
15 mm
20 mm
22 mm
33 mm
Conditionnement:
100 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Taille du bouchon Conditionnement
11768849 Silicone avec face en PTFE 33 mm 100 pièces
10297123 Caoutchouc rouge revêtu de PTFE 20 mm 100 pièces
11734239 Caoutchouc rouge revêtu de PTFE 15 mm -
11531235 Silicone avec face en PTFE 22 mm 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11768849 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur W240590
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    830.00€
    592.56€ / 100 pièces
    Économisez 237.44€
    28% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 30-12-2026
WHEATON™ Les septa pour capuchons ouverts sont des septa autoclavables conçues pour être utilisées avec des bouchons à vis ouverts. Disponibles dans une gamme de tailles et de matériaux, notamment le silicone à surface de PTFE, le caoutchouc naturel et le caoutchouc rouge naturel pour répondre à divers besoins d’étanchéité en laboratoire.
  • Conçu pour être utilisé avec des bouchons à vis ouverts
  • Autoclavable pour une utilisation répétée
  • Disponible en plusieurs tailles pour s’adapter à une gamme de diamètres de capuchons
  • Disponible dans une variété de matériaux, notamment le silicone à face PTFE, le caoutchouc naturel à face PTFE et le caoutchouc rouge naturel à face PTFE
Spécification
Couleur Naturel
Matériau Silicone avec face en PTFE
Stérilité Non stérile
Taille du bouchon 33 mm
Diamètre (métrique) 33 mm
Autoclavable Autoclavable
Forme Rond
Type de produit Septa