Learn More
DWK Life Sciences Bouteilles et flacons à sérum Wheaton™
Code produit 11591165 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
30 ml
50 ml
60 ml
100 ml
125 ml
Couleur:
Ambré
Concluant
Conditionnement:
144 pièces
288 pièces
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Couleur unitSize
11591165 2 ml Concluant 288 pièces
10520853 5 ml Concluant 288 pièces
10424292 5 ml Ambré 288 pièces
10768134 10 ml Concluant 288 pièces
10434292 10 ml Ambré 288 pièces
10453712 20 ml Concluant 288 pièces
10600173 20 ml Ambré 288 pièces
10071392 30 ml Ambré 288 pièces
10632973 30 ml Concluant 288 pièces
10464672 50 ml Ambré 288 pièces
10642973 50 ml Concluant 288 pièces
10235262 60 ml Concluant 144 pièces
10011422 100 ml Ambré 144 pièces
10021362 100 ml Concluant 144 pièces
10071382 125 ml Concluant 144 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Code produit 11591165 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur W223712
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    346.78€
    269.14€ / 288 pièces
    Économisez 77.64€
    22% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Ces flacons ont des parois extrêmement résistantes et offrent une meilleure tolérance aux produits chimiques et à la chaleur
Ces flacons présentent une paroi extrêmement solide et des tolérances thermique et chimique supérieures.
Idéal pour le stockage d’échantillons à long et à court terme et les récipients pour vaccins / médicaments injectables.
  • Le verre borosilicaté transparent est conforme aux normes USP type 1
  • Le verre borosilicaté ambré est conforme aux normes USP type 1
  • Les modules conditionné sous film plastique thermorétracté réduisent le risque de casse
Compliance
Répond aux exigences de la classe A de la Pharmacopée américaine pour le verre de type I.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 0,1 oz., 2 ml
Capacité (métrique) 2 ml
Capacité (impériale) 0,1 oz.
Couleur Concluant
Diamètre (impériale) 0,61 in
Matériau Verre borosilicaté
Hauteur (métrique) 36 mm
Hauteur (impériale) 1,41 in
Diamètre (métrique) 15,6 mm