Learn More
DWK Life Sciences Flacons de sérum Wheaton™
Code produit 10101952 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
2 ml
3 ml
5 ml
10.0 ml
10 ml
20 ml
Couleur:
Ambré
Transparent
Diamètre (métrique) externe:
15 mm
17 mm
22 mm
24 mm
30,5 mm
Conditionnement:
120 pièces
144 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Couleur Diamètre (métrique) externe unitSize
10101952 20 ml Transparent 30,5 mm 120 pièces
10472752 2 ml Transparent 15 mm 144 pièces
10747944 3 ml Transparent 17 mm 144 pièces
10071332 5 ml Transparent 22 mm 144 pièces
10757944 2 ml Ambré 15 mm 144 pièces
10623543 5 ml Ambré 22 mm 144 pièces
10453522 10 ml Ambré 24 mm -
10532313 10.0 ml Transparent 24 mm 144 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 10101952 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 223687
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Disponible en flacons transparents ou ambrés
Le verre peut résister aux défis de réduction de la pression et de variations de température extrêmes. Protège contre les changements de pH et maintient la pureté du contenu.
  • Flacons transparents fabriqués en verre borosilicaté à faible taux d’extraction pour garantir une épaisseur de paroi uniforme
  • Les flacons ambrés fabriqués en verre borosilicaté sont conformes aux exigences USP de type 1 afin de protéger les échantillons photosensibles
  • Résistent à des variations de température extrêmes
  • Cols finis pour les joints sertis d’aluminium
  • Dispositif de recul du cou et du rayon de fond spécialement conçu pour les applications de lyophilisation
  • Conditionnés dans des modules conditionnés sous film plastique thermorétracté pour réduire la contamination par les particules
Lyophilisation, conditionnement et échantillonnage
Compliance
Le verre borosilicaté à faible taux d’extraction est conforme aux normes ASTM™ de type 1, classe A et USP de type 1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (impériale) interne 0,51 in
Diamètre (métrique) interne 13 mm
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) externe 30,5 mm
Matériau Verre borosilicaté
Volume (métrique) 20 ml
À utiliser avec (application) Pour applications de lyophilisation, emballage, échantillonnage et cryodessiccation
Volume (impérial) 5 dr
Gamme de produits Wheaton
Volume (métrique) total 20 mL
Type de bouchon Bouchon à sertir
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité USP type I, ASTM E 438, type I, classe A
Hauteur (métrique) 58 mm
Type de produit Flacon de sérum