Description
- Les flacons sont conformes aux exigences de résistance à l'hydrolyse décrites dans USP 660 et EP 3.2.1
- Les modules sous film rétractable réduisent la contamination particulaire
- Sa conception spéciale renforce sa résistance pour les applications de lyophilisation.
Specifications
Specifications
| Diamètre (impériale) interne | 0,28 in |
| Diamètre (impériale) externe | 0,51 in |
| Diamètre (métrique) interne | 7 mm |
| Couleur | Concluant |
| Diamètre (métrique) externe | 13 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Pré-fendu | No |
| Stérilité | Non stérile |
| Volume (métrique) | 3 ml |
| Hauteur (impériale) | 1,48 in |
| Show More |