Learn More
DWK Life Sciences™ Wheaton™ Flacon de sérum
Code produit 18255435 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
2 ml
3 ml
5 ml
10 ml
Couleur:
Ambré
Concluant
Quantité:
100 flacons/paquet
150 flacons/paquet
169 flacons/paquet
225 flacons/paquet
Conditionnement:
100 pièces
150 pièces
169 pièces
225 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Couleur Quantité Conditionnement
18255435 5 ml Concluant 100 flacons/paquet 100 pièces
18215435 2 ml Ambré 225 flacons/paquet 225 pièces
18205435 2 ml Concluant 225 flacons/paquet 225 pièces
18235435 3 ml Concluant 169 flacons/paquet 169 pièces
18265435 3 ml Ambré 169 flacons/paquet 169 pièces
18245435 5 ml Ambré 100 flacons/paquet 100 pièces
18275435 10 ml Concluant 150 flacons/paquet 150 pièces
18225435 10 ml Ambré 150 flacons/paquet 150 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 18255435 Fournisseur DWK Life Sciences™ Code fournisseur WUBB5MLCTEP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    97.30€
    83.62€ / 100 pièces
    Économisez 13.68€
    14% de réduction
Expédition estimée: 12-01-2027
Les flacons de sérum sont fabriqués à partir de tubes en verre borosilicaté de type I.
  • Les flacons sont conformes aux exigences de résistance à l'hydrolyse décrites dans USP 660 et EP 3.2.1
  • Les modules sous film rétractable réduisent la contamination particulaire
  • Sa conception spéciale renforce sa résistance pour les applications de lyophilisation.
Spécification
Diamètre (impériale) interne 0,51 in
Diamètre (impériale) externe 0,79 in
Diamètre (métrique) interne 13 mm
Couleur Concluant
Diamètre (métrique) externe 20 mm
Matériau Verre borosilicaté
Pré-fendu No
Stérilité Non stérile
Volume (métrique) 5 ml
Hauteur (impériale) 1,57 in
Volume (impérial) 0,17 oz.
Type de bouchon Bouchon à sertir
Quantité 100 flacons/paquet
Marking Spot Non
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité USP type I
Hauteur (métrique) 40 mm
Type de produit Flacon de sérum