Learn More
DWK Life Sciences Flacons à agitateur Wheaton™ avec quatre baffles
Code produit 12674813 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
125 à 190 ml
250 à 380 ml
500 ml
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
12674813 50 ml 1 pièce
10727893 250 à 380 ml 1 pièce
12604823 500 ml 1 pièce
12684813 125 à 190 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 12674813 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 354235
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Verre borosilicaté autoclavable conforme aux exigences USP Type I et ASTM E 438 Type I, classe A.
  • À utiliser avec les agitateurs orbitaux ou oscillants
  • Les baffles améliorent l’aération et le mélange pour les cultures microbiennes et bactériennes
  • Lèvre incassable pour une utilisation avec bouchon, bouchon en coton ou couvercl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Style : Agitateur
Diamètre (impériale) externe 1,8 in
Capacité (métrique) 50 ml
Matériau Verre borosilicaté
À utiliser avec (équipement) Système d'optimisation des cellules
Hauteur (impériale) 3,26 in
Hauteur (métrique) 8,3 cm
Type de goulot Décalage
Autoclavable Autoclavable
Forme du fond À baffles
Diamètre (métrique) externe 46 mm