Learn More
DWK Life Sciences Flacons à agitateur Wheaton™ avec quatre baffles
Tous les produits Wheaton Science Products ProduitsDescription
- À utiliser avec les agitateurs orbitaux ou oscillants
- Les baffles améliorent l’aération et le mélange pour les cultures microbiennes et bactériennes
- Lèvre incassable pour une utilisation avec bouchon, bouchon en coton ou couvercl
Spécification
Spécification
| Description | Style : Agitateur |
| Diamètre (impériale) externe | 2,63 in |
| Capacité (métrique) | 125 à 190 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| À utiliser avec (équipement) | Système d'optimisation des cellules |
| Hauteur (impériale) | 4,33 in |
| Hauteur (métrique) | 11 cm |
| Type de goulot | Décalage |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Forme du fond | À baffles |
| Afficher plus |