Learn More
DWK Life Sciences Bouchons de type à manchon Wheaton™ pour flacons sans bouchon à sertir
Tous les produits Wheaton Science Products ProduitsDescription
- Fabriqué en caoutchouc rouge naturel avec des propriétés refermables
- Bouchons
- Livré avec jupe à plis
- Duromètre : 40
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) interne | 2cm |
| À utiliser avec (équipement) | S’adapte aux flacons à col de 1 cm de dia. int. et 2 cm de dia. ext. sans bouchon à sertir |
| Dureté | 40 Duromètre |
| Quantité | 1000/carton |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Rouge |
| Matériau | Caoutchouc |
| Type de produit | Bouchon à manchon |