Learn More
DWK Life Sciences Bouchons à clipser Wheaton™ pour flacons E-Z™ Wheaton
Tous les produits Wheaton Science Products ProduitsDescription
- Type de fermeture : Bouchon à pression
- Matière : polyéthylène
- Taille : 11 mm (0,433 in)
Spécification
Spécification
| Matériau (doublure) | PTFE / silicone |
| Couleur | Concluant |
| Matériau | Polyéthylène |
| Quantité | 1000/carton |
| Taille du bouchon | 11 mm |