Learn More
DWK Life Sciences Bouchons à clipser Wheaton™
Code produit 11591245 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Naturel
Vert
Taille du bouchon:
8 mm
12 mm
15 mm
Conditionnement:
1000 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Taille du bouchon unitSize
11591245 Naturel 12 mm 1000 pièces
12428892 Vert 8 mm 1000 pièces
12458892 Naturel 15 mm 1000 pièces
12498882 Naturel 8 mm 1000 pièces
12418892 Bleu 8 mm 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11591245 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 242810
Expédition estimée: 25-02-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriqués en polyéthylène
  • Style de bouchon : Bouchon à clipser
  • Matériau du joint: TFE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau (doublure) PTFE / silicone
Couleur Naturel
Matériau PEBD
Taille du bouchon 12 mm