Learn More
DWK Life Sciences Bouchons à clipser Wheaton™
Code produit 12498882 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Naturel
Vert
Taille du bouchon:
8 mm
12 mm
15 mm
Conditionnement:
1000 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Taille du bouchon Conditionnement
12498882 Naturel 8 mm 1000 pièces
11591245 Naturel 12 mm 1000 pièces
12428892 Vert 8 mm 1000 pièces
12458892 Naturel 15 mm 1000 pièces
12418892 Bleu 8 mm 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 12498882 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 242800
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    116.00€
    92.72€ / 1000 pièces
    Économisez 23.28€
    20% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 22-12-2026
Fabriqués en polyéthylène
  • Style de bouchon : Bouchon à clipser
  • Matériau du joint: TFE
Spécification
Couleur Naturel
Diamètre (métrique) externe 8 mm
Matériau PEBD
Stérilité Non-sterile
Type de bouchon Snap Cap
Quantité 1000/Cs.
Taille du bouchon 8 mm
Type de produit Plug Cap