Learn More
DWK Life Sciences Appareil d’extraction de Soxhlet Wheaton™ avec joints rodés coniques standard
Code produit 12684823 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 mL
250 ml
Diamètre du filetage:
34/45
45/50
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Diamètre du filetage Conditionnement
12684823 250 ml 45/50 1 pièce
12674823 125 mL 34/45 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12684823 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 416005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    990.00€
    722.44€ / 1 pièces
    Économisez 267.56€
    27% de réduction
Expédition estimée: 30-12-2026
Pour l’extraction continue d’analytes à partir d’un solide dans un solvant organique
  • En verre borosilicaté à faible taux d’extraction
Spécification
Type de produit Appareil d’extraction de Soxhlet
Capacité (métrique) 250 ml
Capacité (impériale) 8,45 oz.
Matériau Verre borosilicaté
Comprend Joints rodés coniques standard, entonnoir gradué de 15 ml, pince en aluminium anodisé, bouchon en silicone n° 5
À utiliser avec (application) Utilisé pour l’extraction continue d’analytes à partir d’un solide dans un solvant organique
Certifications/Conformité ASTM E 438
Diamètre du filetage 45/50
Joint conique standard 24/40