Learn More
DWK Life Sciences Flacons d’expédition d’échantillons Wheaton™
Code produit 12402591 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 mL
Conditionnement:
24 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
12402591 125 mL 24 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12402591 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 221624
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    135.00€
    125.24€ / 24 pièces
    Économisez 9.76€
    7% de réduction
Expédition estimée: 22-04-2027
WHEATON™ Bouteilles d’expédition d’échantillons Les bouteilles présentent un large bouche, idéal pour la collecte et l’expédition des échantillons. Fabriquées par DWK LIFE SCIENCES™, ces bouteilles offrent un confinement fiable pour des applications diagnostiques et cliniques de transport de spécimens.
  • Ouverture large à la bouche, idéale pour une collecte et un transfert faciles des spécimens
  • Conçu pour un transport et un confinement fiables des spécimens
  • Fabriqué sous DWK Life Sciences la Wheaton marque
  • Adapté aux applications diagnostiques et en laboratoire clinique
Compliance
Conforme aux exigences USP de type III.
Spécification
Capacité (métrique) 125 mL
Diamètre (impériale) 20 in
Matériau Verre
Bouche Large
Hauteur (métrique) 102 mm
Hauteur (impériale) 40,1 in
Matériau du bouchon Caoutchouc
Taille du bouchon 48-400 mm
Diamètre (métrique) 51 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Capacité (impériale) 4 oz
Type de produit Flacon