Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Pichet carré en PEHD
Code produit 12422591 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
3785 mL
Conditionnement:
4 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
12422591 3785 mL 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12422591 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 222333
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    66.55€
    53.84€ / 4 pièces
    Économisez 12.71€
    19% de réduction
Expédition estimée: 18-01-2027
La cruche carrée HDPE est conçue pour un stockage et un transport fiables des liquides. Construite en polyéthylène haute densité avec une bonne résistance chimique et une poignée intégrée. Comprend un bouchon à vis doublé de polyvinyle 38-400.
  • Idéal pour le stockage et le transport de liquides
  • La poignée intégrée permet de porter la bouteille
  • Bonne résistance chimique
  • Comprend un bouchon à vis doublé de polyvinyle 38-400
  • Construction de HDPE carré pour un empilement stable et un stockage économe en espace
Spécification
Capacité (métrique) 3785 mL
Couleur Concluant
Diamètre (impériale) 5,62 in
Matériau PEHD
Quantité 4 pichets/caisses.
Stérilité Non stérile
Couleur de bouchon Blanc
Closure Included Oui
Graduated Non
Bouche Fileté
Hauteur (métrique) 285 mm
Hauteur (impériale) 11,22 in
Joint de fermeture Polyvinyle
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 38-400 mm
Diamètre (métrique) 143 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (impériale) 128 oz
Forme Carré
Jetable Réutilisable
Type de produit Bidon carré